Wichtige Dokumente
678422
6-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-Naphthalenon
97%
Synonym(e):
6-Amino-1-tetralon
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
128-132 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc2C(=O)CCCc2c1
InChI
1S/C10H11NO/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h4-6H,1-3,11H2
InChIKey
BEVVUJBVEXJGKM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?