Wichtige Dokumente
675768
Oleoyl-13C18 Coenzym A Lithiumsalz
99 atom % 13C, 95% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C18C21H68N7O17P3S · xLi+
Molekulargewicht:
1049.85 (free acid basis)
UNSPSC-Code:
12352005
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+18
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Sonstige Hinweise
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)