Wichtige Dokumente
673935
Chlordiphenylsilan
technical grade, 90%
Synonym(e):
Diphenyl-chlorsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.578 (lit.)
bp
143 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
InChIKey
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
221.0 °F
Flammpunkt (°C)
105 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?