Merck
672866
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(Bzl)-OH-13C4,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH(OCH2C6H5)13CH(13COOH)15NH-Boc
Molekulargewicht:
314.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +22°, c = 2 in 95% ethanol
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
112-114 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13C@@H]([13C@@H]([13CH3])OCc1ccccc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C16H23NO5/c1-11(21-10-12-8-6-5-7-9-12)13(14(18)19)17-15(20)22-16(2,3)4/h5-9,11,13H,10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-,13+/m1/s1/i1+1,11+1,13+1,14+1,17+1
InChIKey
CTXPLTPDOISPTE-JVNNLZABSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)