Merck
672106
Sigma-Aldrich
3-(Chlorcarbonyl)-benzoesäure-methylester
≥97%
Synonym(e):
3-(Chlorformyl)-benzoesäure-methylester, Isophthalsäurechlorid-methylester, Methyl-3-(chlorcarbonyl)benzoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97%
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (AT)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
ester
SMILES String
COC(=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
InChIKey
UTGGIQHJOAPIPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)