Wichtige Dokumente
671878
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclopentanol -hydrochlorid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.61
Beilstein:
4143621
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96.5% (GC)
97%
Form
solid
Optische Reinheit
ee: ≥97.0% (GC)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m1./s1
InChIKey
ZFSXKSSWYSZPGQ-TYSVMGFPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?