Merck
669911
Sigma-Aldrich
3,4-Epoxy-1-cyclohexen
≥96.0%
Synonym(e):
7-Oxabicyclo[4.1.0]hept-2-en
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
≥96.0%
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C1CC2OC2C=C1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h1,3,5-6H,2,4H2
InChIKey
ILSLNOWZSKKNJQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
86.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)