Merck
668737
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoranilin-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6H5NF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
bp
51-52 °C/15 mmHg
Dichte
1.254 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[13c]1[13c](F)[13cH][13cH][13cH][13c]1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
ODUZJBKKYBQIBX-IDEBNGHGSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F
Flammpunkt (°C)
51 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)