Wichtige Dokumente
664030
3-Fluor-4-Methylbenzonitril
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
Cc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChIKey
KUQQONVKIURIQU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?