Merck
662860
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-Hexyn
97%
About This Item
Lineare Formel:
HC≡CCH2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.407
Dichte
0.728 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)CCC#C
InChI
1S/C7H12/c1-4-5-6-7(2)3/h1,7H,5-6H2,2-3H3
InChIKey
HKNANEMUCJGPMS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
19.4 °F
Flammpunkt (°C)
-7 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)