Wichtige Dokumente
662275
Trimethoxy-propylsilan
97%
Synonym(e):
Propyl-trimethoxysilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.15 psi ( 20 °C)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
Dichte
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H16O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)