Wichtige Dokumente
660426
Gold-Nanopartikel
2-4 nm avg. part. size (TEM), octanethiol functionalized, 2 % (w/v) in toluene
Synonym(e):
Octylthiol funktionalisierte Goldnanopartikel
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
nanoparticles
Qualitätsniveau
Form
nanoparticles
solution
Konzentration
2 % (w/v) in toluene
Durchschnittliche Teilgröße
2-4 nm (TEM)
Dichte
0.8737 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
thiol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C8H18S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h9H,2-8H2,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
NXXPCKKHXAOGCX-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A key challenge for nanomaterial safety assessment is the ability to handle the large number of newly engineered nanomaterials (ENMs), including developing cost-effective methods that can be used for hazard screening.