Merck
660337
Sigma-Aldrich
2,6-Di-(tert.-butyl-1-d1)-4-methyl-d3-phenol-3,5-d2 (BHT)
97 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15D7H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
Isotopenreinheit
97 atom % D
Form
solid
SMILES String
[2H]CC(C)(C)c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)C(C)(C)C[2H])C([2H])([2H])[2H]
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)