Merck
658898
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(tBu)-OH-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C9C19H2915NO5
Molekulargewicht:
469.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
153-156 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+10
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)[13C](O)=O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1/i12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,18+1,19+1,25+1,26+1,29+1
InChIKey
JAUKCFULLJFBFN-QYGFZDEWSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)