Wichtige Dokumente
655597
4-(Cyanomethyl)benzoat-Methyl
96%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-58 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
nitrile
SMILES String
COC(=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)9-4-2-8(3-5-9)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
XRZGMNGGCZTNGE-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?