Merck
655031
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenethylbromid
97%
Synonym(e):
2-Methoxy-1-(2-bromethyl)-benzol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2CH2Br
Molekulargewicht:
215.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.558 (lit.)
bp
105.5-110.5 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
COc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
UIIJKBSUGZNVQN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)