Wichtige Dokumente
653470
6-Hydroxy-2-Benzoxazolinon
97%
Synonym(e):
6-Hydroxy-2(3H)-benzoxazolon
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)8-5/h1-3,9H,(H,8,10)
InChIKey
XIYXDPMPFOQCFW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?