Wichtige Dokumente
653195
2-Brom-4-Methoxyphenylessigsäure
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
H3COC6H3(Br)CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
127-131 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
COc1ccc(CC(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-13-7-3-2-6(4-9(11)12)8(10)5-7/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
XQELSBAAFMYSMG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?