Merck
651370
Sigma-Aldrich
Uridin-13C9,15N2 5′-Monophosphat Natriumsalz
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonym(e):
UMP-13C9,15N2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C9H1115N2Na2O9P
Molekulargewicht:
379.07
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solid
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+11
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=[13C]([13CH]=[13CH][15N]1[13C@@]2([H])[13C@@](O)([H])[13C@@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH][13C]1=O
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable