Wichtige Dokumente
650633
Methyl-3-Oxotetrahydrothiophen-2-Carboxylat
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
bp
232-254 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38 °C (lit.)
Dichte
1.281 g/mL at 1.281 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
thioether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C1SCCC1=O
InChI
1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h5H,2-3H2,1H3
InChIKey
TUSSXVYKOOVOID-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>229.8 °F
Flammpunkt (°C)
> 109.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?