Merck
649740
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-Thiazolcarboxaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
72-74 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1nc(C)cs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4-3-8-5(2-7)6-4/h2-3H,1H3
InChIKey
NYMCQLLAIMUVSY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)