Wichtige Dokumente
647608
4-Hydroxy-3-methoxy-α-Methylbenzylalkohol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(OCH3)CH(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
COc1cc(ccc1O)C(C)O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-6,10-11H,1-2H3
InChIKey
BDRRAMWDUCXAKG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?