Wichtige Dokumente
647446
(S)-(−)-2-Aminomethyl-1-Ethylpyrrolidin
96%
Qualitätsniveau
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]/D −109.0 to −95.0°, c = 1 in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
50-52 °C (lit.)
Dichte
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCN1CCC[C@H]1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m0/s1
InChIKey
UNRBEYYLYRXYCG-ZETCQYMHSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
135.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?