Wichtige Dokumente
643963
3-Chlor-4-Nitrotoluol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.564 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-28 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
Cc1ccc(c(Cl)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
KGSQRFPDZCBVBS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)