Wichtige Dokumente
638587
3-Methylbenzothiophen
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.6240 (lit.)
bp
72-74 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H8S/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
InChIKey
SEBRPHZZSLCDRQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yujuan Hua et al.
Journal of separation science, 41(2), 469-474 (2017-11-11)
A fast and reliable analytical technique for the determination of total sulfur levels in complex hydrocarbon matrices is introduced. The method employed flow injection technique using a gas chromatograph as a sample introduction device and a gas phase dual-plasma sulfur