Merck
637122
Sigma-Aldrich
Valeriansäure-3,4,5-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Pentansäure-3,4,5-13C3
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(13CH2)2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
bp
185 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-20--18 °C (lit.)
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH3][13CH2][13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
NQPDZGIKBAWPEJ-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)