Merck
636991
Sigma-Aldrich
Poly-(2,5-dioctylphenylen-1,4-ethinylen)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Löslichkeit
chlorinated solvents: soluble
toluene: soluble
Leistungsmerkmale und Vorteile
Conjugated polymer.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Light-Emitting Polymers