Merck
633569
Sigma-Aldrich
1-Methyl-5-Imidazol-Carboxaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-57 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
Cn1cncc1C=O
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-4-6-2-5(7)3-8/h2-4H,1H3
InChIKey
BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Aldehydes are perennially attractive building blocks due to their ability to easily react with many nucleophiles.