Merck
617229
Sigma-Aldrich
Dimethyl-[2-oxo-2-(cyclohexyl-d11)-ethyl]-phosphonat
98 atom % D
Synonym(e):
Dimethyl (2-cyclohexyl-d11-2-oxoethyl)phosphonate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D11H8O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Massenverschiebung
M+11
SMILES String
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)CP(=O)(OC)OC)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H19O4P/c1-13-15(12,14-2)8-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h9H,3-8H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,9D
InChIKey
FTZNMXSYERMMBC-QFAYMVOLSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)