Merck
617164
Sigma-Aldrich
1-Brom-3-chlorpropan-d6
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
ClCD2CD2CD2Br
Molekulargewicht:
163.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
144-145 °C (lit.)
Dichte
1.652 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
InChIKey
MFESCIUQSIBMSM-NMFSSPJFSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>284.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 140 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)