Wichtige Dokumente
616451
1,2,4,5-Tetramethylbenzol-d14
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C
Dichte
0.924 g/mL
Massenverschiebung
M+14
SMILES String
[2H]c1c(c(c([2H])c(c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14/c1-7-5-9(3)10(4)6-8(7)2/h5-6H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D
InChIKey
SQNZJJAZBFDUTD-ZVEBFXSZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)