Merck
616222
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH-d8
98 atom % D
Synonym(e):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valin-d8, L-Valin-d8, N-t-Boc-Derivat
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2CDCD(NH-Boc)CO2H
Molekulargewicht:
225.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -6.5°, c = 1% in acetic acid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
77-80 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1/i1D3,2D3,6D,7D
InChIKey
SZXBQTSZISFIAO-SSOOLOFBSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable