Merck
616079
Sigma-Aldrich
L-Leucin-3-d1
99 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCDHCH(NH2)CO2H
Molekulargewicht:
132.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(C(C)C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i3D/t3?,5-
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-NYBCKDHPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.