Merck
615625
Sigma-Aldrich
Triphenyl-d15-zinnchlorid
≥98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
(C6D5)3SnCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
bp
240 °C/13.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
108 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+15
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Sn](Cl)(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1/i3*1D,2D,3D,4D,5D;;
InChIKey
NJVOZLGKTAPUTQ-NLOSMHEESA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>302.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 150 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)