Wichtige Dokumente
614459
1-Brompropan-1,1,3,3,3-d5
98 atom % D
Synonym(e):
Propyl-bromid-1,1,3,3,3-d5
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CD3CH2CD2Br
Molekulargewicht:
128.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
71 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-110 °C (lit.)
Dichte
1.354 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CC([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,3D2
InChIKey
CYNYIHKIEHGYOZ-WNWXXORZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)