Wichtige Dokumente
613851
Propin-3,3,3-d3
99 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Methyl-d3-acetylen
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
98% (CP)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i2D3
InChIKey
MWWATHDPGQKSAR-BMSJAHLVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-59.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-51 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?