Merck
608211
Sigma-Aldrich
D-Glucosamin-1-13C,15N -hydrochlorid
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H1315NO5 · HCl
Molekulargewicht:
217.62
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl[H].[15NH2][C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6+;/m1./s1/i6+1,7+1;
InChIKey
QKPLRMLTKYXDST-NFGYZQEJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)