Wichtige Dokumente
608149
L-Methionin-carboxy-13C,methyl-d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
Synonym(e):
SILAC Aminosäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
284 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3,5+1
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-YLXZAIPNSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)