Wichtige Dokumente
607800
L-Alanin-13C3, d4
98 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
315 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
O[13C]([13C](N)([2H])[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D3,2+1D,3+1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-MATZGMSTSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)