Wichtige Dokumente
607592
Cyanamid-13C,15N2
50 wt. % in H2O, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H215N13C15N
Molekulargewicht:
45.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Konzentration
50 wt. % in H2O
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[15NH2][13C]#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
XZMCDFZZKTWFGF-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)