Merck
607568
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-methylbuttersäure-13C5,3-d Natriumsalz
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Natrium-α-ketoisovalerat-13C5,3-d1
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CD(13CH3)13CO13CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
227-230 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[Na+].[2H][13C]([13CH3])([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1D,4+1,5+1;
InChIKey
WIQBZDCJCRFGKA-MLIDLTAPSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Sigma-Aldrich presents an article about the selective protonation of methyl groups in highly deuterated proteins. In which the structural NMR studies of small proteins, a maximum number of proton chemical shifts are usually assigned and NOEs connecting large numbers of sites are subsequently quantified in terms of distance restraints that are then used to obtain an ensemble of structures.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.