Merck
606871
Sigma-Aldrich
ISOGRO®-15N Pulver-Nährmedium
98 atom % 15N
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
ISOGRO®-15N pulverförmiges Wachstumsmedium wird wie folgt verwendet:
  • für die Herstellung von 15N-Histon-H2A für spektroskopische Untersuchungen mit Kernspinresonanz (NMR).
  • für die Herstellung von mit 15N-angereicherter Proteinkinase C und H3-Histon für NMR-Untersuchungen.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Rechtliche Hinweise
ISOGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Expression and purification of the N-terminal regulatory domain of protein kinase C for biophysical studies
Cole TR and Igumenova TI
Protein Expression and Purification, 110(4), 14-21 (2015)
Mechanisms of ubiquitin-nucleosome recognition and regulation of 53BP1 chromatin recruitment by RNF168/169 and RAD18
Hu Q, et al.
Molecular Cell, 66(4), 473-487 (2017)
Carissa L Perez et al.
Cell metabolism, 8(3), 266-274 (2008-09-03)
Although studies in C. elegans have identified numerous genes involved in fat storage, the next step is to determine how these factors actually affect in vivo lipid metabolism. We have developed a (13)C isotope assay to quantify the contribution of
Xavier Hanoulle et al.
The Journal of biological chemistry, 282(47), 34148-34158 (2007-09-15)
The chemotaxis and integrin-mediated adhesion of T lymphocytes triggered by secreted cyclophilin B (CypB) depend on interactions with both cell surface heparan sulfate proteoglycans (HSPG) and the extracellular domain of the CD147 membrane receptor. Here, we use NMR spectroscopy to
Weizhi Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 284(45), 31336-31349 (2009-08-28)
The eukaryotic translation initiation factor eIF4E recognizes the mRNA cap, a key step in translation initiation. Here we have characterized eIF4E from the human parasite Schistosoma mansoni. Schistosome mRNAs have either the typical monomethylguanosine (m(7)G) or a trimethylguanosine (m(2,2,7)G) cap