Wichtige Dokumente
606669
Toluol-4-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Methylbenzol-4-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
110 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Dichte
0.874 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-VQEHIDDOSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)