Wichtige Dokumente
606448
Acrolein-13C3
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
2-Propenal-13C3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥90% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
Verunreinigungen
≤10% water
bp
53 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-87 °C (lit.)
Dichte
0.883 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[13CH2]=[13CH][13CH]=O
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
HGINCPLSRVDWNT-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)