Merck
606200
Sigma-Aldrich
O-Acetylsalicylsäurechlorid-α-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC8H7ClO3
Molekulargewicht:
199.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
bp
107-110 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-49 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(=O)Oc1ccccc1[13C](Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-6(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9(10)12/h2-5H,1H3/i9+1
InChIKey
DSGKWFGEUBCEIE-QBZHADDCSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)