Wichtige Dokumente
605956
Taurin-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonym(e):
2-Aminoethan-13C2-sulfonsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2N13CH213CH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
N[13CH2][13CH2]S(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1+1,2+1
InChIKey
XOAAWQZATWQOTB-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Gil Sharon et al.
Cell, 177(6), 1600-1618 (2019-06-01)
Autism spectrum disorder (ASD) manifests as alterations in complex human behaviors including social communication and stereotypies. In addition to genetic risks, the gut microbiome differs between typically developing (TD) and ASD individuals, though it remains unclear whether the microbiome contributes