Merck
605867
Sigma-Aldrich
Ölsäure-1-13C-methylester
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CHCH(CH2)713CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
218 °C/20 mmHg
Dichte
0.877 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C](=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-/i19+1
InChIKey
QYDYPVFESGNLHU-CNJRKRGNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable