Merck
605816
Sigma-Aldrich
Kaliumlinoleat-13C18
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
Linolsäure-13C18 Kaliumsalz
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(13CH2)3(13CH213CH=13CH)2(13CH2)713CO2K
Molekulargewicht:
336.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+18
SMILES String
[K+].[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2]\[13CH]=[13CH]\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C18H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-;/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1;
InChIKey
BAYJYBALPIYBQQ-OTDRBMRISA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.