605689
Myristinsäure-13C14
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Myristinsäure-ul-13C, Tetradecansäure-13C14
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+14
SMILES String
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
InChIKey
TUNFSRHWOTWDNC-FIJHWJEJSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)