605654
Stearinsäure-18-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Octadecansäure-18-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
361 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1+1
InChIKey
QIQXTHQIDYTFRH-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)